Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.350,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H415N2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[H][15N]1C(=O)[15NH]C(=O)C2=C1NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
InChI key
LEHOTFFKMJEONL-IOOOXAEESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N | description ≥98 atom %, ≥98% (CP) | description 60 atom % 15N, 99% (CP) | description 5 atom % 15N, 99% (CP) |
| mass shift M+2 | mass shift M+7 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity ≥98 atom % | isotopic purity 60 atom % 15N | isotopic purity 5 atom % 15N |
| assay 99% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form solid | form - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?