Merck
488070
Sigma-Aldrich
Ammoniumnitrat-15N2
5 atom % 15N
Synonym(e):
Ammonium-15N-nitrat-15N
Größe auswählen
100 G
€ 475,00
€ 475,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 475,00
About This Item
Lineare Formel:
15NH415NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 475,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
5 atom % 15N
Mol-Gew.
80.14 by atom % calculation (5 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
169 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
InChIKey
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)