Wichtige Dokumente
609439
Ammoniumnitrat-15N2
2 atom % 15N
Synonym(e):
Ammonium-15N-nitrat-15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
2 atom % 15N
Form
solid
Mol-Gew.
80.08 by atom % calculation (2 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
169 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
InChIKey
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)