Merck
487996
Ammoniumnitrat-15N
10 atom % 15N
Synonym(e):
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH415NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
MDL number:
eCl@ss:
38060101
Isotopic purity:
10 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
10 atom % 15N
Quality Segment
mol wt
80.14 by atom % calculation (10 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
SMILES string
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumnitrat-15N
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
31432-46-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)