488054
Ammoniumnitrat-15N2
10 atom % 15N
Synonym(e):
Ammonium-15N-nitrat-15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
10 atom % 15N
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
80.24 by atom % calculation (10 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
169 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
InChIKey
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable