Merck
487856
Sigma-Aldrich
Essigsäure-2,2,2-d3
99 atom % D
Synonym(e):
2,2,2-Trideuterioacetic acid
Größe auswählen
5 G
€ 544,00
€ 544,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 544,00
About This Item
Lineare Formel:
CD3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 544,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.369 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)