Über diesen Artikel
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
141 °C (lit.)
mp
-24--23 °C (lit.)
density
1.033 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-FIBGUPNXSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % D | description 99 atom % 13C | description 98 atom % D | description 99 atom % D |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+6 | mass shift M+3 |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp -24--23 °C (lit.) | mp -24--23 °C (lit.) | mp −24-−23 °C (lit.) | mp -127 °C (lit.) |
| density 1.033 g/mL at 25 °C | density 1.024 g/mL at 25 °C | density 1.072 g/mL at 25 °C | density 0.840 g/mL at 25 °C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
55577-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?