Wichtige Dokumente
151777
Essigsäure-d
99 atom % D
Synonym(e):
mono-Deuteroessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Dampfdruck
11.4 mmHg
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
4-19.9 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.50% water
water
bp
116-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-16 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/cm3 at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i/hD
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-DYCDLGHISA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?