Fortfahren mit
470554
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]dichlornickel(II)
97%, solid
Synonym(e):
Ni(dppf)Cl2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H28Cl2FeNiP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
683.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
€ 81,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]dichlornickel(II), 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe].Cl[Ni]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Ni/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
NSSWUOVWGSDARH-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
901166335363268259
description
97%
description
-
description
-
description
foil, thickness 0.125 mm, ≥99.9%
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
≥99.9%
form
solid
form
powder or solid
form
powder
form
foil
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
285 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C
mp
213 °C (dec.) (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67292-34-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)