Merck
457280
Sigma-Aldrich
Poly-(tetrafluorethylenoxid-)co-difluormethylenoxid) α,ω-bis-(methylcarboxylat)
average Mn ~2,000
About This Item
Lineare Formel:
CH3O2CCF2O(CF2CF2O)x(CF2O)yCF2CO2CH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Mol-Gew.
average Mn ~2,000
Dielektrizitätskonstante
3.7, 50 Hz (23 °C)
Brechungsindex
n20/D 1.298 (lit.)
Oberflächenspannung
225 dyn/cm, 20 °C
Viskosität
20 cSt(20 °C)(lit.)
Säurezahl
5 meq/kg
Löslichkeit
isopropanol, MEK, and THF: soluble
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(O)(F)F.COC(=O)C(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Anwendung
Topical lubricant.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)