Fortfahren mit
805033
Carbon nanotube, single-walled
carbon ≥80 %, diam. 1.2-2.0 nm, avg. no. of layers, 1
Synonym(e):
CNT, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotubes, Tuball
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
feature
avg. no. of layers 1
composition
carbon, ≥80%
L
>5 μm , AFM
diam.
1.2-2.0 nm
surface area
520 m2/g
average diameter
1.8 nm
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as additives.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
750522755710724777
description
carbon ≥80 %, diam. 1.2-2.0 nm, avg. no. of layers, 1
description
98% (Semiconducting), avg. no. of layers, 1
description
>70% (TGA), avg. no. of layers, 1
description
≥90% carbon basis (≥80% as carbon nanotubes), 1-2 nm diameter, avg. no. of layers, 1
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder (freeze-dried)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
L
>5 μm , AFM
L
0.3-5 μm
L
-
L
-
average diameter
1.8 nm
average diameter
-
average diameter
2 nm
average diameter
-
diam.
1.2-2.0 nm
diam.
-
diam.
-
diam.
-
feature
avg. no. of layers 1
feature
avg. no. of layers 1
feature
avg. no. of layers 1
feature
avg. no. of layers 1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon nanotube, single-walled
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)