Merck
435465
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)-block-poly(propylenglycol)-block-poly(ethylenglycol)
average Mn ~5,800
Synonym(e):
Pluronic® P -123, PEG-PPG-PEG
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Form
solid
Zufuhrverhältnis
20:70:20 (EO:PO:EO)
Mol-Gew.
average Mn ~5,800
Zusammensetzung
PEG, 30 wt. %
Brechungsindex
n20/D 1.465
Oberflächenspannung
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viskosität
350 cP(60 °C, Brookfield)(lit.)
Übergangstemp.
Tm (DSC) 39 °C (at peak)
cloud point 90 °C (1 wt. % aqueous solution)
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
7 - 9
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChIKey
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Das symmetrische Triblockcopolymer PEG-PPG-PEG (Pluronic P123) besteht aus Poly(ethylenoxid)(PEO) und Poly(propylenoxid) (PPO). Die einzigartigen Eigenschaften des PPO-Blocks, wie Hydrophobizität bei Temperaturen über 288 K und Löslichkeit in Wasser bei Temperaturen unter 288 K, führen zur Bildung von aus PEO-PPO-PEO Triblockcopolymeren bestehenden Mizellen. Laut einigen Studienberichten ist im hydrophoben Kern PPO-Block und in einer hydrophylen Korona PEO-Block enthalten. In wässriger Lösung mit 30 Gew.-% bildet Pluronic P123® eine kubische Gelphase.
Anwendung
PEG-PPG-PEG wird für die Präparation und Beschichtung von Fe-W-C(O)-Nanopartikeln im Sol-Gel-Prozess verwendet. Wird auch als sakrifizielle Templates bei der Herstellung von ZnS-Nanosphären, nanoporösem Siliziumdioxid verwendet.
Reiniger für harte und weiche Oberflächen, Entschäumer in Beschichtungen und in der Wasseraufbereitung. Gleitmittel in der Metallbearbeitung, Entschäumer und Extender für lineare und quervernetzte Polyester und Polyurethane.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Oberflächenaktives Material, dessen Eigenschaften vom Verhältnis zwischen hydrophilen (EO) und hydrophoben (PO) Einheiten abhängen. Ein hoher EO-Gehalt ergibt bessere O/W-Stabilisatoren.
Physikalische Form
Terminales primäres dihydroxy-funktionales Oligomer.
Rechtliche Hinweise
Pluronic is a registered trademark of BASF
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sol-Gel Derived Fe-Rich Matrix Composites Having Precipitated WC.
Alvarez EA, et al.
Advanced Engineering Materials (2014)
Hydrogen Bonding and Transfer in the Excited State, 2 (2011)
Functionalized nanoporous silicas for the immobilization of penicillin acylase
Chong M, et al.
Applied Surface Science, 237(1), 398-404 (2004)
Formation of Nanocrystalline Phases in Sol-gel Masses in the Fe-WC (O) System and Densification up to 1100? C.
Oliver CJR, et al.
Procedia Materials Science, 1, 95-103 (2012)
Facile synthesis of hollow ZnS nanospheres in block copolymer solutions
Ma Y, et al.
Langmuir, 19(9), 4040-4042 (2003)
Artikel
Scientists at Sigma-Aldrich® routinely determine number-average molecular weight (Mn) by 1H NMR end-group analysis for polymers having Mn values under 3,000.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.