Fortfahren mit
438189
Poly(ethylenglycol-ran-propylenglycol)monobutylether
average Mn ~3,900
Synonym(e):
Butoxy polyoxyethylene oxypropylene glycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)x[OCH2CH(CH3)]yOH
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
€ 184,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~3,900
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.46
viscosity
3,600 cSt(20 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
transition temp
pour point −27 °C
solubility
H2O: soluble at <40 °C
density
1.056 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H10O.C3H8O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h5H,2-4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI key
QMNOIORHZMRPLS-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Features and Benefits
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
438197438200438146
description
average Mn ~3,900
description
Mn ~2,500
description
average Mn ~12,000
description
-
refractive index
n20/D 1.46
refractive index
n20/D 1.465
refractive index
n20/D 1.466
refractive index
n20/D 1.45
viscosity
3,600 cSt(20 °C)(lit.)
viscosity
650 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
35,000 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
1300 cSt(20 °C)(lit.)
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
density
1.056 g/mL at 25 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C
density
1.092 g/mL at 25 °C
density
1 g/mL at 25 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average Mn ~3,900
mol wt
Mn ~2,500
mol wt
average Mn ~12,000
mol wt
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the ratio of Ethylene Glycol to Propylene Glycol?
    1 answer
    1. This product is expected to contain equal amounts (by weight) of oxyethylene and oxypropylene groups.