Fortfahren mit
435406
Poly(ethylenglycol)-block-poly(propylenglycol)-block-poly(ethylenglycol)
average Mn ~1,100
Synonym(e):
Pluronic® L-31, PEG-PPG-PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,80
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32150319
€ 77,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.3 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
mol wt
average Mn ~1,100
composition
PEG, 10 wt. %
refractive index
n20/D 1.453
surface tension
47 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosity
175 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
transition temp
softening point −32 °C, cloud point 37 °C (1 wt. % aqueous solution)
density
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reiniger für harte und weiche Oberflächen, Entschäumer in Beschichtungen und in der Wasseraufbereitung. Gleitmittel in der Metallbearbeitung, Entschäumer und Extender für lineare und quervernetzte Polyester und Polyurethane.
Features and Benefits
Oberflächenaktives Material, dessen Eigenschaften vom Verhältnis zwischen hydrophilen (EO) und hydrophoben (PO) Einheiten abhängen. Ein hoher EO-Gehalt ergibt bessere O/W-Stabilisatoren.
Physical form
Terminales primäres dihydroxy-funktionales Oligomer.
Legal Information
Pluronic is a registered trademark of BASF
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
435449542342412325
description
average Mn ~1,100
description
average Mn ~2,900
description
average Mn ~14,600
description
average Mn ~8,400
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
-
form
beads
density
1.018 g/mL at 25 °C
density
1.05 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.06 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
viscosity
175 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
viscosity
850 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
viscosity
2,800 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
viscosity
1,000 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
mol wt
average Mn ~1,100
mol wt
average Mn ~2,900
mol wt
average Mn ~14,600
mol wt
average Mn ~8,400
HLB
1.0 - 7.0
HLB
12.0 - 18.0
HLB
>24.0
HLB
>24.0
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can you send me please diffractogram of sample: PEG-block-PPG-Block-PEG 1100
    1 answer
    1. Unfortunately, a diffractogram is not available for this product.