Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,30 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 |
Über diesen Artikel
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~12,000
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.466
viscosity
35,000 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
transition temp
pour point 4 °C
solubility
H2O: soluble at <70 °C
density
1.092 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CC(O)CO
InChI key
HQPMKSGTIOYHJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Features and Benefits
Physical form
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~12,000 | description average Mn ~3,900 | description average Mn ~1,000 | description average mol wt 400 |
| refractive index n20/D 1.466 | refractive index n20/D 1.46 | refractive index n20/D 1.448 | refractive index n/D 1.465 (20 °C) |
| viscosity 35,000 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity 3,600 cSt(20 °C)(lit.) | viscosity 140 cSt(20 °C)(lit.) | viscosity 7.3 cSt (210 °F) |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid | form liquid |
| density 1.092 g/mL at 25 °C | density 1.056 g/mL at 25 °C | density 0.989 g/mL at 25 °C | density 1.1254 g/cm3 at 20 °C, 1.0930 g/cm3 at 60 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mol wt average Mn ~12,000 | mol wt average Mn ~3,900 | mol wt average Mn ~1,000 | mol wt average mol wt 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylenglycol-ran-propylenglycol)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?