Merck
455865
Sigma-Aldrich
Hydrazin -sulfat (Salz)
99.999% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
NH2NH2 · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.12
Beilstein:
8778859
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
254 °C (lit.)
SMILES String
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hepatic carcinogenesis in CBA-Cb-Se mice and Cb-Se rats by isonicotinic acid hydrazide and hydrazine sulfate.
L Severi et al.
Journal of the National Cancer Institute, 41(2), 331-349 (1968-08-01)
Fluorinated polyoxadiazole for high-temperature polymer electrolyte membrane fuel cells.
Dominique G and Nunes SP.
Journal of Membrane Science, 321(1), 114-122 (2008)
Tumorigenesis studies with 1,2-dimethylhydrazine dihydrochloride, hydrazine sulfate, and isonicotinic acid in golden hamsters.
B Toth
Cancer research, 32(4), 804-807 (1972-04-01)
Azo Compounds. 1 A Re-examination of the Structure of the Product from the Reaction of Heptane-2, 6-dione with Hydrazine Sulfate and Sodium Cyanide in Dilute Solution.
Overberger CG and Marks BS.
Journal of the American Chemical Society, 77(15), 4097-4100 (1955)
Boran Kartal et al.
FEMS microbiology reviews, 37(3), 428-461 (2012-12-06)
Anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) bacteria primarily grow by the oxidation of ammonium coupled to nitrite reduction, using CO2 as the sole carbon source. Although they were neglected for a long time, anammox bacteria are encountered in an enormous species (micro)diversity in