Fortfahren mit
1.04343
Methenamin
GR for analysis Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Methenamin, Hexamethylentetramin, Formin, Urotropin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-905-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (perchloric acid titration)
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
form
solid
autoignition temp.
390 °C
potency
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
transition temp
flash point 250 °C
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N21CN3CN(C2)CN(C1)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • New phosphotetradecavanadate hybrids: crystal structure, DFT analysis, stability and binding interactions with bio-macromolecules: In diesem Artikel werden die Synthese und Strukturanalyse neuer Hybride mit Methenamin erörtert, die potenzielle Anwendungen in der Katalyse und Materialwissenschaft bieten (Pessoa JC, 2022).
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: farbloses oder weißes bis fast weißes kristallines Pulver
pH (100 g/l, Wasser): 7,0 - 10,0
Chlorid (Cl): ≤ 20 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 50 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 100 ppm
Sulfatasche (800 °C): ≤ 0,05 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000754818712H11300
Methenamin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000754
Methenamin
description
GR for analysis Reag. Ph Eur
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
for synthesis
description
ReagentPlus®, 99%
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
solid
form
-
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
density
-
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
autoignition temp.
390 °C
autoignition temp.
770 °F
autoignition temp.
390 °C
autoignition temp.
770 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methenamin
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
100-97-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)