Fortfahren mit
901596
Hydrazin -Lösung
1.0 M in ethanol
Synonym(e):
Hydrazine, Nitrogen hydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,20
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.05
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
878137
MDL number:
Form:
liquid
€ 73,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
concentration
1.0 M in ethanol
refractive index
n/D 1.3666
density
0.7934 g/mL
functional group
hydrazine
SMILES string
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
InChI key
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydrazine promotes the cation exchange reaction for fast doping Cu ions into ZnSe nanocrystals[1].
Application
Valuable building block provided in ethanol for convenient handling.
Hydrazine solution may be employed for the following studies:
  • As reducing agent for the reduction of the first row (3d) transition metal complexes in aqueous solution[2].
  • Preparation of nanoscale reduced metal oxides such as VO2(B), Cr2O3[2].
  • As fuel for the direct hydrazine fuel cell (DHFC)[3].
  • As reducing agent for the synthesis of metallic monodisperse copper nanoparticles[4].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
433632751855309400
description
1.0 M in ethanol
description
1.0 M in THF
description
1 M in acetonitrile
description
35 wt. % in H2O
density
0.7934 g/mL
density
0.886 g/mL at 25 °C
density
0.779 g/mL at 25 °C
density
1.011 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n/D 1.3666
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.348
refractive index
-
concentration
1.0 M in ethanol
concentration
1.0 M in THF
concentration
1 M in acetonitrile
concentration
35 wt. % in H2O
functional group
hydrazine
functional group
hydrazine
functional group
hydrazine
functional group
hydrazine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrazin -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
302-01-2
CAS No.
302-01-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the percentage of 1 Molar hydrazine in ethanol
    1 answer
    1. The molecular weight of Hydrazine is 32.05 g/mol. The percentage of a 1 M solution would be approximately 3.2% (w/v). The molarity of this solution is reported on a lot specific basis and may range from 0.95 - 1.10 M, percentages would be adjusted accordingly. See the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/901596-BULKMKCS7723.pdf