Merck
P3911
Sigma-Aldrich
Kaliumchlorid
ACS reagent, 99.0-100.5%
About This Item
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
99.0-100.5%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
5.4-8.6 (25 °C, 5% in solution)
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ba:, passes test (limit about 0.001%)
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES )
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kaliumchlorid ist ein anorganisches Salz, das häufig in der Düngemittelindustrie verwendet wird. Die Herstellung von Kaliumchlorid durch Chlorierung von Mikroklin wurde beschrieben. Die intrinsische und extrinsische Leitfähigkeit von KCl-Kristallen wurde gemessen. Der Einfluss von KCl auf die Aktivität der Membran, der Cristae und der Matrixproteine der Mitochondrien wurde untersucht. Es erleichtert die Herstellung von Isoxazolinen im wässrigen Medium.
Anwendung
Kaliumchlorid wurde für die Herstellung der folgenden Lösungen eingesetzt:
  • Lösung zur Abscheidung von amorphem Calciumphosphat (ACP) für die Beschichtung von Ti-Coupons mit ACP
  • Modifizierte Methylenblaulösung für die Methylenblau-Zweiphasen-Titrationsmethode
  • 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethansulfonsäure-enthaltende (HEPES) Lösungen für künstlichen Liquor (artificial cerebrospinal fluid, ACSF)
  • Künstliches Meerwasser
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Stability of stearic acid monolayers on Artificial Sea Water.
Brzozowska AM, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 407, 38-48 (2012)
Comparison of titanium soaked in 5M NaOH or 5M KOH solutions.
Kim C, et al.
Materials Science and Engineering, C, 33(1), 327-339 (2013)
Electrical Conductivity of Potassium Chloride.
Fuller RG, et al.
Physical Review Letters, 20(13), 662-662 (1968)
An environmentally benign synthesis of isoxazolines and isoxazoles mediated by potassium chloride in water.
Han L, et al.
Tetrahedron Letters, 55(14), 2308-2311 (2014)
Leyu Cui et al.
Analytical chemistry, 86(22), 11055-11061 (2014-11-05)
The methylene blue (MB) two-phase titration method is a rapid and efficient method for determining the concentrations of anionic surfactants. The point at which the aqueous and chloroform phases appear equally blue is called Epton's end point. However, many inorganic