Merck
427039
Sigma-Aldrich
Ethanol-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethylalkohol-13C2
Größe auswählen
250 MG
€ 605,00
1 G
€ 1.600,00
€ 605,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 605,00
1 G
€ 1.600,00
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
48.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 605,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C (lit.)
Dichte
0.839 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[13CH3][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mukund P Srinivasan et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114174-114174 (2020-07-28)
Primary toxicity targets of alcohol and its metabolites in the pancreas are cellular energetics and endoplasmic reticulum (ER). Therefore, the role of AMP-Activated Protein Kinase (AMPKα) in amelioration of ethanol (EtOH)-induced pancreatic acinar cell injury including ER/oxidative stress, inflammatory responses