Merck
427047
Sigma-Aldrich
Ethanol-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethylalkohol-2-13C
Größe auswählen
1 G
€ 1.030,00
€ 1.030,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 1.030,00
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.030,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.364 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C (lit.)
Dichte
0.801 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H]C([H])([13CH3])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-OUBTZVSYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethanol-2-13C is an isotopic labeled precursor of ethanol.
Anwendung
Ethanol-2-13C have been used as an internal standard to quantify the formed 2,4-dinitrophenylhydrazine using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOFMS). It can be used for enzymatic oxidation and metabolic flux analyses.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hong Liang et al.
Metabolic engineering, 65, 223-231 (2020-11-29)
Engineering microbes to utilize non-conventional substrates could create short and efficient pathways to convert substrate into product. In this study, we designed and constructed a two-step heterologous ethanol utilization pathway (EUP) in Escherichia coli by using acetaldehyde dehydrogenase (encoded by
Klaus Hollemeyer et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(3), 336-342 (2007-01-09)
We describe a novel method for the determination of the concentration and labeling degree of ethanol originating from 1-13C-labeling experiments. This method is suitable for high-throughput metabolic flux analysis because of the possible parallel sample preparation and fast final analysis