Fortfahren mit
489336
Ethanol-1,1,2,2,2-d5
99.5 atom % D
Synonym(e):
Ethylalkohol-d5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3CD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
51.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Isotopic purity:
99.5 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99.5 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
density
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-ZBJDZAJPSA-N
General description
Ethanol-1,1,2,2,2-d5 (ethyl-d5 alcohol, CD3CD2OH) is deuterated ethyl alcohol. The nuclear magnetic relaxation rates of 13C in 13CCl4 and CD3CD2OH solvent mixture has been determined. The quantification of ethyl-d5 alcohol along with ethyl alcohol in serum by stable isotope gas chromatography-mass spectrometry technique has been reported. It plays a role as a tracer in the time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS) tracer method to assess the boundary lubricating behaviors of boundary lubricating films.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
347442490482302996
description
99.5 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
99 atom % D
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
isotopic purity
99.5 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+4
mass shift
M+12
mass shift
M+10
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)