Fortfahren mit
299189
Aceton-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
13C Labeled acetone, Dimethyl-13C2 ketone, Propanone-1,3-13C2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13CH3CO13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
liquid
€ 424,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[13CH3]C([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)