279412
Natriumformiat-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ameisen-13C-säure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
259-262 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].[O-][13CH]=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1;
InChIKey
HLBBKKJFGFRGMU-YTBWXGASSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable