Merck
419028
Sigma-Aldrich
Celluloseacetat
average Mn ~50,000 by GPC
Synonym(e):
Acetylcellulose
Größe auswählen
25 G
€ 51,30
500 G
€ 82,00
€ 51,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 51,30
500 G
€ 82,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 51,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~50,000 by GPC
Kennzeichnungsgrad
39.7 wt. % acetyl
Verunreinigungen
≤3.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChIKey
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Celluloseacetat (CA) ist eine Klasse von Estern auf Cellulosebasis, das durch eine Reaktion von Cellulose mit Essigsäure und Essigsäureanhydrid hergestellt werden kann. Es kann in einer Vielzahl von Formen wie beispielsweise Folien, Membranen und Fasern verwendet werden. Es kann als biologisch abbaubares Polymer in medizinischen Anwendungen und in der Automobilindustrie Anwendung finden.[1]
Anwendung
CA kann als Material in der Verpackungs-, Bekleidungs- und Pharmaindustrie eingesetzt werden.[2] Es kann auch zur Bildung von Polymerelektrolyten in der Herstellung von elektrochemischen Geräten wie Brennstoffzellen, Solarzellen und Superkondensatoren verwendet werden.[3]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Properties and applications of cellulose acetate
Macromolecular Symposia, 262(1), 89-96 (2008)
Investigation of bio polymer electrolyte based on cellulose acetate-ammonium nitrate for potential use in electrochemical devices
Monisha S, et al.
Carbohydrate Polymers, 157(4), 38-47 (2017)
Additive manufacturing of cellulosic materials with robust mechanics and antimicrobial functionality
Pattinson SW and Hart AJ
Advanced Materials Technologies, 2(4), 1600084-1600084 (2017)
Rocktotpal Konwarh et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1100-1106 (2013-02-13)
This work focuses on the use of statistical approach in optimizing shape-size accord of electrospun cellulose acetate (CA) mats - an apt material for biomedical and industrial applications. Modulation of three processing parameters, namely potential difference, distance between tip-to-collector and
Deng-Guang Yu et al.
Carbohydrate polymers, 90(2), 1016-1023 (2012-07-31)
This study investigates the use of a modified coaxial electrospinning process in the production of drug-loaded cellulose acetate (CA) nanofibers. With CA employed as a filament-forming matrix and ketoprofen (KET) as an active pharmaceutical ingredient, modified coaxial processes using sheath
Artikel
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf