Merck
180955
Sigma-Aldrich
Celluloseacetat
average Mn ~30,000 by GPC
Synonym(e):
Acetylcellulose
Größe auswählen
25 G
€ 44,20
500 G
€ 89,50
€ 44,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 44,20
500 G
€ 89,50
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 44,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~30,000 by GPC
Kennzeichnungsgrad
39.8 wt. % acetyl
Verunreinigungen
≤3.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChIKey
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cellulose ist ein natürlich vorkommendes biologisch abbaubares und biokompatibles Polymer. Cellulosebasierte Polymere sind als Basismatrix in der biopharmazeutischen Industrie weit verbreitet. Celluloseacetat ist in Aceton löslich. Celluloseacetat lässt sich leicht in seine Nanofasern elektrospinnen.[1]
Anwendung
Celluloseacetat wird in der Herstellung von Mikroelektroden aus Gold für die elektrochemische Messung von Monochloramin verwendet.[2] Membranen auf Celluloseacetatbasis werden in wässrigen Systemen und in Reverse-Osmose-Prozessen für Trennungen verwendet.[3] Es wird über seine Verwendung zur Entsalzung von Meerwasser berichtet.[4]Celluloseacetat wird zur Einkapselung von Biosensoren genutzt.[5] Es wird zur Herstellung von Celluloseacetat-Nanofaserfilzstrukturen[6] und von Celluloseacetatfasern verwendet.[7]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monochloramine-sensitive amperometric microelectrode: optimization of gold, platinum, and carbon fiber sensing materials for removal of dissolved oxygen interference
Lee WH, et al.
Ionics, 1-12 (2015)
Cellulose acetate reverse osmosis membranes: optimization of preparation parameters
Duarte AP, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(1), 134-139 (2007)
Fabrication and bioseparation studies of adsorptive membranes/felts made from electrospun cellulose acetate nanofibers
Zhang L, et al.
Journal of Membrane Science , 319(1), 176-184 (2008)
Cellulose acetate reverse osmosis membranes: optimization of the composition
Duarte AP, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 100(5), 4052-4058 (2006)
Solvent control of cellulose acetate nanofibre felt structure produced by electrospinning
Haas D, et al.
J. Mater. Sci., 45(5), 1299-1306 (2010)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf