Fortfahren mit
180963
Celluloseacetatbutyrat
Synonym(e):
Cellulose & cellulose derivatives
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
extent of labeling
28.0-31.0 wt. % Acetyl, 16.5-19.0 wt. % Butyryl, 0.9-1.3 wt. % Hydroxyl
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5COC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)O[C@@H]6[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]6OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)COC(=O)CCC.O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC(=
InChI key
WGKMZYZRLDSCLX-OLZTYWLQSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
419052419036419044
description
-
description
average Mn ~30,000
description
average Mn ~12,000
description
average Mn ~70,000
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
extent of labeling
0.9-1.3 wt. % Hydroxyl, 28.0-31.0 wt. % Acetyl, 16.5-19.0 wt. % Butyryl
extent of labeling
36-40 wt. % Butyryl, 12-15 wt. % Acetyl
extent of labeling
30-35 wt. % Butyryl, 16-19 wt. % Acetyl
extent of labeling
12-15 wt. % Acetyl, 1.2-2.2 wt. % Hydroxyl, 35-39 wt. % Butyryl
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
lab-grade cellulose acetate butyrate for research
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Celluloseacetatbutyrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)