Merck
39785
Sigma-Aldrich
6-Chlor-1-hydroxy-benzotriazol Dihydrat
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Cl-HOBt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClN3O · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Verunreinigungen
~17.5% water
mp (Schmelzpunkt)
190-195 °C (dec.)
SMILES String
O.O.On1nnc2ccc(Cl)cc12
Vorsicht
For safe storage and transport the material was desensitized with two equivalents of water
Sonstige Hinweise
Reagent to suppress racemization in peptide coupling, which is not toxic.
Piktogramme
Exploding BombExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.3
Lagerklassenschlüssel
1 - Explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Spec. Chem., July/August, 2-2 (2002)