Fortfahren mit
8.51086
Oxyma Pure
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Oxyma Pure, Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.11
UNSPSC Code:
12352126
EC Index Number:
223-351-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Oxyma Pure, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystalline powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
130-132 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+
InChI key
LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
General description
Oxyma Pure (Ethyl-cyan(hydroximino)acetat) ist eine nicht explosive Alternative zum kanonischen Peptidkopplungs-Additiv N-Hydroxybenzotriazol (HOBt). Wenn es anstelle von HOBt in Carbodiimid-vermittelten Kupplungsreaktionen eingesetzt wird, bietet es höhere Produktausbeuten bei geringerer Racemisierung. Die Kombination aus Oxyma Pure/Diisopropylcarbodiimid (DIC) hat sich besonders bei der mikrowellenunterstützten Peptidsynthese als wirksam erwiesen.
Die Bildung von toxischem Cyanwasserstoff (HCN) aus der Reaktion zwischen Oxyma Pure und DIC wurde beobachtet. Glücklicherweise kann diese Nebenreaktion ausgeschlossen werden, indem DIC durch das stärker gehinderte t-Butylcarbodiimid ersetzt wird.
Auswahl von Kopplungsreagenzien
Literatur:
[1] R. Subirós-Funosas, et al. (2009) Chem. Eur. J., 15, 9394
[2] J. Collins , et al. (2014) Org . Lett ., 16, 940.
[3] A. D. McFarland (2019) Org. Process Res. Dev., 23, 2099.
[4] S. R. Manne, et al (2022) Org. Process Res. Dev., 26, 2894.
Application
Weitere Anwendungen von Oxyma Pure:
  • Einsatz bei der Synthese schwieriger Peptide.
  • Als saurer Modifikator zur Verhinderung von Aspartimid-Bildung.
Features and Benefits
  • Kann anstelle von HOBt in mit Carbodiimid vermittelten Kopplungsreaktionen ohne Änderung des Protokolls verwendet werden.
  • Führt bei stufenweiser Festphasensynthese zu ähnlichen Ergebnissen wie HOAt.
  • Führt in Fragment-Kondensationsreaktionen zu geringerer Epimerisierung als HOBt.
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis gelblich bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): kristallines Pulver
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Löslichkeit (12,5 mmol in 25 ml DMF): klar löslich
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf