Wichtige Dokumente
372439
Perfluor(methyldecalin), Isomermischung
technical grade, 80%
Synonym(e):
Heptadecafluordecahydro-(trifluormethyl)-naphthalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
80%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.317 (lit.)
bp
137-160 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−40 °C (lit.)
Dichte
1.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F.FC(F)(F)C3(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C4(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C34F
InChI
1S/C11F20/c12-1-2(13,6(19,20)10(27,28)9(25,26)4(1,15)16)5(17,18)8(23,24)7(21,22)3(1,14)11(29,30)31
InChIKey
LWRNQOBXRHWPGE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112.80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?