Merck
469629
Sigma-Aldrich
Poly[4,5-difluor-2,2-bis(trifluormethyl)-1,3-dioxol-co-tetrafluorethylen]
dioxole 87 mol %
Synonym(e):
PTFE AF 2400 PTFE AF, PTFE® AF
Größe auswählen
1 G
€ 483,00
€ 483,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 483,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 483,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
contact angle 105 ° with water
critical surface energy 15.6 dyn/cm
Zusammensetzung
dioxole, 87 mol %
Dielektrizitätskonstante
1.904, 1 MHz (ASTM D 150)
Brechungsindex
n20/D 1.29
Löslichkeit
fluorinated solvents such as perfluoromethylcyclohexane, perfluorobenzene, and perfluorodecalin: soluble
Dichte
1.67 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)(F)C1(OC(=C(O1)F)F)C(F)(F)F.FC(=C(F)F)F
InChI
1S/C5F8O2.C2F4/c6-1-2(7)15-3(14-1,4(8,9)10)5(11,12)13;3-1(4)2(5)6
InChIKey
WAQVMMYKXQPUNG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein abstimmbares, polymeres, photonisches Material.
Poly(4,5-difluor-2,2-bis(trifluormethyl)-1,3-dioxol-co-tetrafluorethylen) (AF2400) ist ein fluoriertes Polymer, das durch die Copolymersiation von 4,5-Difluor-2,2-(trifluormethyl)-1,3-dioxol (PDD) und Tetrafluorethylen (TFE) gebildet wird. Es weist eine relativ hohe Glasübergangstemperatur (Tg) und optische Transparenz auf, wodurch es ein photostabiles Polymer ist, das in einer breiten Palette von Beschichtungsanwendungen in der elektronischen und elektrochemischen Industrie eingesetzt werden kann.[1][2]
Anwendung
In überkritischem CO2 gelöstes AF2400 als Lösungsmittel kann als aktivierte Schicht, die eine Elektrode bildet für Brennstoffzellanwendungen eingesetzt werden.[3] Es kann bei der Herstellung von organischen Nanofiltrationsmembranen mit Polytetrafluorehtylen (PTFE) verwendet werden, die bei der Extraktion von Hexan auf rohen Mischungen von Sojabohnenöl eingesetzt werden.[4] Nanoverbundstoffe von Silbernanoteilchen (AgNP) können durch das Einbinden von AF2400 mittels Gasphasen-Co-Abscheidungsverfahren gebildet werden. Sie können in Sensoren für die oberflächenverbesserte Raman-Speroskopie und Farbfiltern eingesetzt werden.[5]
Optisch transparent aufgrund der zyklischen Ethergruppen in der Struktur, welche die Kristallisierung verhindern. Es besitzt auch nichthaftende Eigenschaften und einen geringen Brechungsindex, wodurch es für optische Anwendungen interessanter ist als PTFE.
Optoelektronische Geräte für optische Klarheit, Beschichtungen mit einem geringen Brechungsindex für optische Geräte, Schutzbeschichtung für chemische Beständigkeit, Trennbeschichtung und Sichtfenster für aggressiv chemische Umgebungen.
Wird als Fluorpolymer in der 157-nm-Lithografie eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hohe Gasdurchlässigkeit, hohe Komprimierbarkeit, gute Kriechbeständigkeit, geringe thermische Leitfähigkeit, transparent gegenüber Mikrowellen und die geringste Dielektrizitätskonstante aller bekannten Fluorpolymere.
Physikalische Form
Amorphes Copolymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
AF2400/PTFE composite membrane for hexane recovery during vegetable oil production.
Li X, et al.
Separation and Purification Technology, 181(25), 223-229 (2017)
Active layer materials coated with Teflon AF nano-films deposited from solutions in supercritical CO2 for fuel cell applications.
Elmanovich IV, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(25), 10592-10601 (2013)
Electrical conductivity of thin-film composites containing silver nanoparticles embedded in a dielectric fluoropolymer matrix.
Wei H and Eilers H, et al.
Thin Solid Films, 517(2), 575-581 (2008)
Mechanism of 157 nm photodegradation of poly (4, 5-difluoro-2, 2-bis (trifluoromethyl)-1, 3-dioxole-co-tetrafluoroethylene)(teflon AF).
Blakey I, et al.
Macromolecules, 40(25), 8954-8961 (2007)
Properties of thin Teflon AF 2400 coatings deposited onto carbon fabric from solutions in supercritical carbon dioxide.
Kolomytkin DO, et al.
Polymer Science, Series A, 59(1), 42-52 (2017)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf