Merck
56919
Perfluorperhydrophenanthren
Selectophore
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14F24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.11
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2514226
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for ion-selective electrodes, solvent for preparation of membranes
product line
Selectophore
bp
212-218 °C
density
2.03 g/mL at 20 °C
SMILES string
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(C1(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C3(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C23F
InChI
1S/C14F24/c15-1-2(16)4(18,10(29,30)14(37,38)12(33,34)6(2,21)22)8(25,26)7(23,24)3(1,17)9(27,28)13(35,36)11(31,32)5(1,19)20
InChI key
QKENRHXGDUPTEM-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Lösungsmittel für die fluorige Flüssigphase in ionenselektiven Elektroden
Perfluoroperhydrophenanthrene finds application as an intraoperative and postoperative surgical adjunct tool, during retinal operations and study.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)