Merck
D151009
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethylbiphenyl
99%
Synonym(e):
m,m′-Bitoluol
Größe auswählen
1 G
€ 227,00
€ 227,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 227,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 227,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.594 (lit.)
bp
286 °C/713 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-7 °C (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(c1)-c2cccc(C)c2
InChI
1S/C14H14/c1-11-5-3-7-13(9-11)14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3
InChIKey
GVEDOIATHPCYGS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)