Fortfahren mit
77299
Heptacosafluortributylamin
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
Synonym(e):
Fluorinert FC-43, PFTBA, Perfluortributylamin, Tris(nonafluorbutyl)amin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
N(CF2CF2CF2CF3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
671.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-223-1
Beilstein/REAXYS Number:
1813883
MDL number:
€ 42,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
vapor density
23.3 (vs air)
vapor pressure
1.3 mmHg ( 25 °C)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
178 °C (lit.)
density
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
InChI key
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Heptacosafluortributylamin wurde als Referenzstandard verwendet für die Kalibrierung der Massenskala des Q Exactive Gaschromatographie-Massenspektrometers in der Analyse von molekulären isotopischen Strukturen von organischen Stoffen.
Heptacosafluortributylamin wurde als Referenzstandard verwendet für die Kalibrierung der Massenskala des Q Exactive Gaschromatographie-Massenspektrometers in der Analyse von molekulären isotopischen Strukturen von organischen Stoffen.
Heptacosafluortributylamin eignet sich als Kalibrationsstandard für die Gaschromatographie in Verbindung mit einer massenspektrometrischen Bestimmung der Zusammensetzung und Charakteristiken von kurz-, mittel- und langkettigen polychlorinierten n-Alkan(PCA)-Gemischen in Staubproben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
509265188533603
description
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
description
analytical standard
description
analytical standard
description
100 μg/mL in methanol, analytical standard
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
application(s)
PFAS testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
vapor density
23.3 (vs air)
vapor density
5.14 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor pressure
1.3 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptacosafluortributylamin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)