Wichtige Dokumente
302937
Perfluor(methylcyclohexan)
technical grade, 90%
Synonym(e):
(Trifluormethyl)-undecafluor-cyclohexan, Perfluormethylcyclohexan
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n17/D 1.285 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
Dichte
1.787 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12
InChIKey
QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A reactant to synthesize perfluoro-2-methylcyclohex-1-enolate by photochemical reaction with tetrabutylammonium iodide in water.[3]
- A fluorous solvent to synthesize polynorbornene via ring-opening metathesis polymerization (ROMP) of norbornene using fluorous Grubbs′ second-generation catalyst.[4]
It can also be used as a solvent to investigate fluorophilicity of a series of hydrocarbon and fluorocarbon-functionalized nicotinic acid esters.[5]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?