Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10F18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-192-4
Beilstein/REAXYS Number:
2067113
MDL number:
Assay:
≥94% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥94% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.314 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
density
1.941 g/mL at 20 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
InChI
1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
InChI key
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?