Merck
364266
Sigma-Aldrich
3-Chlorpropyl-funktionalisiertes Kieselgel
230-400 mesh, extent of labeling: ~2.5% loading, matrix active group, ~8% functionalized
Synonym(e):
3-Chloropropyl Silica Gel
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Kennzeichnungsgrad
~2.5% loading
Oberflächenbereich
~550 m2/g
Aktive Matrixgruppe
, ~8% functionalized
Partikelgröße
230-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
SMILES String
O[SiH3].CCCCl
Anwendung
Geeignet als Träger für die Immobilisierung von Substraten auf Kieselgel.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1