Merck
359653
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
≥97%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-isoleucin, Boc-L-isoleucin
Größe auswählen
25 G
€ 117,00
€ 117,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 117,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
Beilstein:
1711700
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 117,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Optische Aktivität
[α]20/D +2.7°, c = 2 in acetic acid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
SMILES String
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
InChIKey
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)