Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 263,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CO15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
mp
125-128 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH2]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i8+1
InChI key
KXDAEFPNCMNJSK-VJJZLTLGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N | description ≥99 atom % D, ≥99% (CP) | description 98 atom % 15N, 99% (CP) |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity ≥99 atom % D | isotopic purity 98 atom % 15N |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+5 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| mp 125-128 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 121-125 °C (lit.) | mp 26-28 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?