609056
β-Alanin-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonym(e):
3-Aminopropionsäure-15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]CCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i4+1
InChIKey
UCMIRNVEIXFBKS-AZXPZELESA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable