Merck
347833
Sigma-Aldrich
Dibenzothiophen
≥99%
Synonym(e):
DBT, Diphenylensulfid
Größe auswählen
1 G
€ 24,60
5 G
€ 96,20
€ 24,60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 24,60
5 G
€ 96,20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.26
Beilstein:
121101
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 24,60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99%
Form
crystalline (powder)
Farbe
white
bp
332-333 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
97-100 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChIKey
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dibenzothiophen ist ein wichtiger Vertreter der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAHs).[1] Die Kinetik der Hydrodesulfurisierung von Dibenzothiophen auf präsulfidiertem Molybdän-Tonerde-Katalysator wurde in einem Hochdruck-Mikroreaktor untersucht.[2] Biodesulfurisierung von Dibenzothiophen durch selektive Spaltung von Kohlenstoffschwefelbindungen mit einem thermophilen Bakterium Bacillus subtilis WU-S2B wurde berichtet.[3]
Anwendung
Dibenzothiophen wurde in einem Modell als schwere Schwefelverbindung eingesetzt, um die Wirkung von schweren Schwefelverbindungen auf den prozentualen Anteil von Schwefel im Benzin während des katalytischen Crackverfahren (Fluid Catalytic Cracking, FCC) Prozesses zu untersuchen.[4]
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The effect of heavy aromatic sulfur compounds on sulfur in cracked naphtha.
Valla JA, et al.
Catalysis Today, 127(1), 92-98 (2007)
Selectivity of molybdenum catalyst in hydrodesulfurization, hydrodenitrogenation, and hydrodeoxygenation: Effect of additives on dibenzothiophene hydrodesulfurization.
Nagai M and Toshiaki Kabe.
J. Catal., 81(2), 440-449 (1983)
K Kirimura et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 91(3), 262-266 (2005-10-20)
Heterocyclic organosulfur compounds such as dibenzothiophene (DBT) in petroleum cannot be completely removed by hydrodesulfurization using chemical catalysts. A moderately thermophilic bacterium Bacillus subtilis WU-S2B, which could desulfurize DBT at 50 degrees C through the selective cleavage of carbon-sulfur (CS)
Kristina Lång et al.
European radiology, 26(1), 184-190 (2015-05-02)
To assess the performance of one-view digital breast tomosynthesis (DBT) in breast cancer screening. The Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial is a prospective population-based one-arm study with a planned inclusion of 15000 participants; a random sample of women aged 40-74
Christian Zeigler et al.
Analytical chemistry, 84(5), 2245-2252 (2012-02-22)
Polycyclic aromatic sulfur heterocycles (PASH) are sulfur analogues of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Alkylated PAH attract much attention as carcinogens, mutagens, and as diagnostics for environmental forensics. PASH, in contrast, are mostly ignored in the same studies due to the