Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-805-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
231-233 °C (lit.)
functional group
sulfone
SMILES string
O=S1(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C12H8O2S/c13-15(14)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
InChI key
IKJFYINYNJYDTA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 231-233 °C (lit.) | mp −83 °C (lit.) | mp 175-177 °C (lit.) |
| form solid | form liquid | form crystals |
| functional group sulfone | functional group thioether | functional group - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?