Wichtige Dokumente
310115
Phosphor-Trichlorid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Phosphor(III)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.75 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
100 mmHg ( 20 °C)
125 mmHg ( 25 °C)
385 mmHg ( 55 °C)
Assay
99.999% trace metals basis
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
74-78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
1.574 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
InChIKey
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?