Fortfahren mit
386464
Diisopropylamin
99.95%, liquid, purified by redistillation
Synonym(e):
DIPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
4 x 100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-558-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605284
Assay:
99.95%
Bp:
84 °C (lit.)
Vapor pressure:
50 mmHg ( 20 °C)
€ 88,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diisopropylamin, purified by redistillation, 99.95%
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
50 mmHg ( 20 °C)
assay
99.95%
form
liquid
autoignition temp.
599 °F
purified by
redistillation
expl. lim.
8.5 %
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
solubility
water: soluble 110 g/L at 25 °C
density
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
General description
Diisopropylamin (DIPA) ist ein aliphatisches sekundäres Amin, das weitläufig als organische Base in der organischen Synthese eingesetzt wird. Seine normale molare Bildungsenthalpie und Verbrennungsenthalpie wurden gemessen.
Application
Diisopropylamin kann in folgenden Prozessen eingesetzt werden:
  • Synthese von Diisopropylaminmethylharnstoff (DMU).
  • Synthese von N,N-Diisopropylchinolin-2-carboxamid.
  • Synthese von 3-N-Sulfonylamidincumarinen.
  • Synthese von N-Chloramin, einem Zwischenprodukt bei der Erzeugung von Amiden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4712248.0364638292
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
99.95%
assay
≥99.5%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
solubility
water: soluble 110 g/L at 25 °C
solubility
water: soluble 110 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
-
vapor density
3.5 (vs air)
bp
84 °C (lit.)
bp
84 °C (lit.)
bp
83-84 °C/1013 hPa
bp
84 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropylamin
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
7.8 °F - closed cup
flash_point_c
-13.45 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - PMT - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - vPvM
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this reagent provided in a suresealed container?
    1 answer
    1. Yes, this product is packaged with SureSeal.