Merck
748684
Sigma-Aldrich
Phosgen -Lösung
15 wt. % in toluene
Synonym(e):
Carbon oxychloride, Carbonyl chloride, Phosgen
Größe auswählen
4 X 25 ML
€ 94,90
100 ML
€ 99,80
€ 94,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 X 25 ML
€ 94,90
100 ML
€ 99,80
About This Item
Lineare Formel:
COCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.92
Beilstein:
1098367
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 94,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
15 wt. % in toluene
Dichte
0.924 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4
InChIKey
YGYAWVDWMABLBF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phosgene is used as a reagent in organic synthesis for various reactions such as carbonylation reaction and synthesis of isocyanates. Phosgene is formed during the free radical induced degradation of chlorinated hydrocarbons.[1] Determination of phosgene in air samples using thermal desorption (TD) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) has been reported.[2]
Anwendung
Phosgene solution (15 wt. % in toluene) has been used to synthesize the following peptide monomers:
  • γ-(4-propargyloxybenzyl)-L-glutamic acid N-carboxyanhydride (POB-L-Glu-NCA)[3]
  • γ-(4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)-L-glutamate N-carboxyanhydride (DMNB-L-Glu-NCA)[4]
  • γ-(4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)-D-glutamate N-carboxyanhydride (DMNB-D-Glu-NCA)[4]
  • 2-nitrobenzyl(4-vinylphenyl)carbamate[5]
Phosgene solution may be used in the synthesis of:
  • sulfonyl chlorides[6]
  • Fmoc (Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride)-taurylsulfonyl chloride[6]
  • O-benzyl-L-serine carboxyanhydrides[7]
Verpackung
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Polypeptide vesicles with densely packed multilayer membranes.
Song Z, et al.
Soft Matter, 11(20), 4091-4098 (2015)
UV?responsive degradable polymers derived from 1?(4?aminophenyl) ethane?1, 2?diol.
Ma L, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53(9), 1161-1168 (2015)
A kinetic study of the hydrolysis of phosgene in aqueous solution by pulse radiolysis.
Mertens R, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 33(12), 1259-1261 (1994)
An Efficient Synthesis of N-Protected b-Amino-ethanesulfonylchlorides: Versatile Building Blocks for the Synthesis of Oligopeptidosulfonamides.
Brouwer AJ, et al.
Synthesis, 2000, 1579=84-1579=84 null
The effect of side-chain functionality and hydrophobicity on the gene delivery capabilities of cationic helical polypeptides.
Zhang R, et al.
Biomaterials, 35(10), 3443-3454 (2014)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf