Merck
200077
Arsen(III)-chlorid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Arsenic trichloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AsCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.28
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-059-5
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: arsenic
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
130.2 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[As](Cl)Cl
InChI
1S/AsCl3/c2-1(3)4
InChI key
OEYOHULQRFXULB-UHFFFAOYSA-N
General description
Arsenic(III) chloride can be used as a precursor to synthesize As-based nanocrystal alloys for thermoelectric materials and biarsenical ligands protein labeling.
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7784-34-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)