Wichtige Dokumente
301809
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthrolin
98%
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
193-195 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccnc2c1ccc3c(C)ccnc23
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(24), 8241-8246 (2009-11-10)
A series of 4,7-diamino-1,10-phenanthroline derivatives carrying positively charged side chains has been synthesized, and their G-quadruplex interaction evaluated by circular dichroism (CD) and surface plasmon resonance (SPR). In absence of side chains, 4,7-diamino-1,10-phenanthroline exhibits a weak but significant G-quadruplex stabilizing