Fortfahren mit
515477
4,4′-Di-tert-butyl-2,2′-dipyridyl
98%
Synonym(e):
4,4′-Bis(tert-butyl)-2,2′-bipyridin, BBBPY
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 373,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
159-161 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H24N2/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6/h7-12H,1-6H3
InChI key
TXNLQUKVUJITMX-UHFFFAOYSA-N
General description
4,4′-Di-tert-butyl-2,2′-dipyridyl ist eine Bipyridyl-Verbindung, die häufig als Ligand für Übergangsmetalle bei der Herstellung von Katalysatoren eingesetzt wird.
Application
4,4′-Di-tert-butyl-2,2′-dipyridyl kann als Ligand für Folgendes verwendet werden:      
  • Bei der Synthese des Oxidovanadium(IV)-Komplexes [VOCl2(dbbpy)(H2O)], der als Katalysator für die Epoxidierung von Cycloocten in Gegenwart von tert-Butylhydroperoxid eingesetzt wird.     
  • Bei der eisenkatalysierten ortho-Allylierung von 1-Arylpyrazolen mittels C-H-Aktivierung.     
  • In der iridiumkatalysierten Borylierung von (Hetero-)Arenen.      
  • In der eisenkatalysierten Arylierung von Heterozyklen in Gegenwart von metallischem Mg.      
  • In der nickelkatalysierten Decarboxylierung von Blockcopolymeren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
482250245739569593
description
98%
description
97%
description
99%
description
99.5%, purified by sublimation
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
159-161 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
mp
169-174 °C (lit.)
mp
169-174 °C (lit.)
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf