Wichtige Dokumente
327611
Pentacarbonylchlorrhenium(I)
98%
Synonym(e):
Rhenium(I)-pentacarbonylchlorid
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: rhenium
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.ClH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
InChIKey
JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?