Wichtige Dokumente
301817
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthrolin
97%
Synonym(e):
5,6-Dimethyl-o-phenanthroline
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
266-269 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(C)c2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-10(2)12-6-4-8-16-14(12)13-11(9)5-3-7-15-13/h3-8H,1-2H3
InChIKey
BRPQDJPJBCQFSR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?